Läs mer
Norflurazon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Norflurazon |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9ClF3N3O/c1-17-9-6-18-19(11(20)10(9)13)8-4-2-3-7(5-8)12(14,15)16/h2-6,17H,1H3 |
| Formel vikt | 303.0386 |
| Procent renhet | >95% |