missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Norgestimate metabolite Norelgestromin, MedChemExpress

Produktkod. 16491228
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16491228 5 mg -
16488798 10 mg -
16474707 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16491228 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYG0018

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Norelgestromin is a metabolite of Norgestimate, which is a progestin or synthetic progestogen.

Norelgestromin is a metabolite of Norgestimate, which is a progestin or synthetic progestogen.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Norgestimate metabolite Norelgestromin
CAS 53016-31-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H29NO2
Kvantitet 5 mg
Synonym 17-Deacetyl norgestimate 17-Deacylnorgestimate
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (61.08 mM; Need ultrasonic)
LEDER O/N=C1CC[C@@]2([H])C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(CC)[C@@]3([H])CC[C@]4(C#C)O)=C\1
Molekylvikt (g/mol) 327.46
Formel vikt 327.46
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.