Läs mer
Norgestrel, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Norgestrel |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23H,3,5-12H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vikt | 312.2089 |
| Procent renhet | >95% |