Läs mer
Norisoboldine, MedChemExpress
Produktkod. 16439028
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16439028 10 mg
16421448 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16439028 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0586
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Norisoboldine is an orally active natural aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist. Norisoboldine, as a major isoquinoline alkaloid present in Radix Linderae, can be used for the research of Rheumatoid arthritis and Ulcerative colitis.
Norisoboldine is an orally active natural aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist. Norisoboldine, as a major isoquinoline alkaloid present in Radix Linderae, can be used for the research of Rheumatoid arthritis and Ulcerative colitis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Norisoboldine
CAS 23599-69-1
Färg Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H19NO4
Kvantitet 10 mg
Synonym (+)-Laurelliptine
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 62.5 mg/mL (199.46 mM)
LEDER OC1=C(OC)C=C2CCN[C@@]3([H])CC4=CC(O)=C(OC)C=C4C1=C23
Molekylvikt (g/mol) 313.35
Formel vikt 313.35
Procent renhet 99.44%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation