Läs mer
Norite from Stillwater Complex, MT, CRM, ARMI∣MBH
Beskrivning
Norite from Stillwater Complex, MT, CRM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphorus/Cerium/Neodymium/Lead/Niobium/Ytterbium/Hafnium/Praseodymium/Thorium/Holmium/Uranium/Lutetium/Terbium/Thulium/Titanium/Potassium/Manganese/Potassium oxide/Manganese(II) oxide/Titanium dioxide/Samarium/Europium/Erbium/Gadolinium/Dysprosium/Lanthanum/Loss on ignition/Rubidium/Sodium/Sodium oxide/Yttrium/Lithium/Iron/Zirconium/Total Iron expressed as Fe2O3/Magnesium/Magnesium oxide/Calcium/Scandium/Copper/Gallium/Aluminium/Calcium oxide/Barium/Zinc/Cobalt/Silicon/Aluminium oxide/Vanadium/Silicon dioxide/Strontium/Nickel/Chromium |
| CAS | 14808-60-7 |
| Kvantitet | 75 g |
| Form | Fine Powder |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Phosphorus (30) mg/kg/Cerium (1) mg/kg/Neodymium (0.5) mg/kg/Lead (0.3) mg/kg/Niobium (0.2) mg/kg/Ytterbium (0.2) mg/kg/Hafnium (0.1) mg/kg/Praseodymium (0.1) mg/kg/Thorium (0.09) mg/kg/Holmium (0.05) mg/kg/Uranium (0.04) mg/kg/Lutetium (0.03) mg/kg/Terbium (0.03) mg/kg/Thulium (0.03) mg/kg/Titanium 0.038 %/Potassium 0.041 %/Manganese 0.046 %/Potassium oxide 0.049 %/Manganese(II) oxide 0.059 %/Titanium dioxide 0.064 %/Samarium 0.13 mg/kg/Europium 0.134 mg/kg/Erbium 0.18 mg/kg/Gadolinium 0.19 mg/kg/Dysprosium 0.22 mg/kg/Lanthanum 0.52 mg/kg/Loss on ignition 0.78 %/Rubidium 0.86 mg/kg/Sodium 0.91 %/Sodium oxide 1.23 %/Yttrium 1.37 mg/kg/Lithium 1.4 mg/kg/Iron 2.34 %/Zirconium 2.8 mg/kg/Total Iron expressed as Fe2O3 3.34 %/Magnesium 4.08 %/Magnesium oxide 6.77 %/Calcium 10 %/Scandium 11 mg/kg/Copper 11.4 mg/kg/Gallium 12.1 mg/kg/Aluminium 13.4 %/Calcium oxide 14 %/Barium 16.3 mg/kg/Zinc 17.9 mg/kg/Cobalt 21.8 mg/kg/Silicon 22.5 %/Aluminium oxide 25.4 %/Vanadium 44 mg/kg/Silicon dioxide 48.1 %/Strontium 97 mg/kg/Nickel 158 mg/kg/Chromium 586 mg/kg |