Läs mer
Norlaudanosolin hydrobromid, TRC
Produktkod. 30138225
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138225 100 mg
30136990 10 mg
30009410 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138225 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN661425100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16659-88-4
Molekylformel C16 H17 N O4 . Br H
Molekylvikt (g/mol) 368.22
Synonym 1-[(3,4-Dihydroxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-isoquinolinediol Hydrobromide (1:1), 1-(3,4-Dihydroxybenzyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-isoquinolinediol Hydrobromide, 1(±)-Tetrahydropapaveroline Hydrobromide, NSC 118071, Tetrahydropapaveroline Bromide, Tetrahydropapaveroline Hydrobromide
IUPAC-namn 1-[(3,4-dihydroxyfenyl)metyl]-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-6,7-diol; Hydrobromid
LEDER Br.Oc1ccc(CC2NCCc3cc(O)c(O)cc23)cc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Norlaudanosoline Hydrobromide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H17NO4.BrH/c18-13-2-1-9(6-14(13)19)5-12-11-8-16(21)15(20)7-10(11)3-4-17-12;/h1-2,6-8,12,17-21H,3-5H2;1H
Formel vikt 367.0419
Procent renhet >95%