Läs mer
GPE Scientific™ NorLoc™ NMR-rörlock
Beskrivning
- Har en patenterad design som åtgärdar många av bristerna i den traditionella NMR-rörlocken.
- Kan appliceras mycket enklare och snabbare, vilket ökar personlig säkerhet och sparar värdefull tid.
- Innehåller en avancerad tätningsdesign som ger överlägsna håll- och tätningsmöjligheter.
- Överlägsen retention av locket till röret bildar en välvd tätning som skyddar värdefulla eller kritiska prover, även vid kylförvaring och variabel temperaturcykling och tål upprepade borttagningar och återapplicering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | NMR-rörlock |
| Färg | Red Poppy |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Storlek | 5 mm |