missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Norlysergic Acid Diethylamide, TRC

Produktkod. 30133392
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30133392 5 mg -
30011142 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133392 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN7135305MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 35779-43-2
Molekylformel C19 H23 N3 O
Molekylvikt (g/mol) 309.41
Synonym 6-Demethyl-LSD, 6-Nor-LSD, 6-Norlysergic Acid Diethylamide, D-(N6-Demethyl)lysergic Acid Diethylamide, N-Demethyl-LSD, N6-Demethyllysergic Acid Diethylamide, 9,10-Didehydro-N,N-diethylergoline-8β-carboxamide, (8β)-9,10-Didehydro-N,N-diethylergoline-8-carboxamide
IUPAC-namn (6aR,9R)-N,N-diethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
LEDER CCN(CC)C(=O)[C@H]1CN[C@@H]2Cc3c[nH]c4cccc(C2=C1)c34

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Norlysergic Acid Diethylamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H23N3O/c1-3-22(4-2)19(23)13-8-15-14-6-5-7-16-18(14)12(10-20-16)9-17(15)21-11-13/h5-8,10,13,17,20-21H,3-4,9,11H2,1-2H3/t13-,17-/m1/s1
Formel vikt 309.1841
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.