missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(-)-Normacromerine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Normacromerine-d3 |
| CAS | 1329805-62-0 |
| Molekylformel | C11H14D3NO3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (alphaR)-3,4-Dimethoxy-alpha-[(methylamino)methyl]benzenemethanol-d3, Normacromerine-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO3/c1-12-7-9(13)8-4-5-10(14-2)11(6-8)15-3/h4-6,9,12-13H,7H2,1-3H3/t9-/m0/s1/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])NC[C@H](O)c1ccc(OC)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | (1R)-1-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(trideuteriomethylamino)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.28 |
| Formel vikt | 214.1397 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?