Läs mer
(-)-Normacromerine, TRC
Produktkod. 30410509
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30410509 500 mg
1 options
Produktkod. 30410509 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN717000500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41787-64-8
Molekylformel C11H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 211.26
Synonym (alphaR)-3,4-Dimethoxy-alpha-[(methylamino)methyl]benzenemethanol, Normacromerine, (R)-3,4-Dimethoxy-alpha-[(methylamino)methyl]benzenemethanol
IUPAC-namn (1R)-1-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol
LEDER CNC[C@H](O)c1ccc(OC)c(OC)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Normacromerine
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H17NO3/c1-12-7-9(13)8-4-5-10(14-2)11(6-8)15-3/h4-6,9,12-13H,7H2,1-3H3/t9-/m0/s1
Formel vikt 211.1208