Läs mer
Vanligt getserum (10%)
Produktkod. 10777043
Change view
Kvantitet:
15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10777043 15 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10777043 Leverantör Invitrogen Leverantörsnummer 50197Z
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Vanligt getserum (10%)
Denna 10 % normala getserumblockerande lösning är färdig att använda i fosfatbuffrad saltlösning (pH 7,4) med 0,1 % natriumazid. Detta normala getserum är avsett att användas som blockeringslösning när en andra antikropp av getursprung appliceras i en immunhistokemisk färgningsprocess.
För att blockera ospecifik bindning från getens andra antikropp, inkubera vävnadssektionen med 10 % Normal Goat Serum i 10 minuter vid rumstemperatur före primär antikroppsinkubation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 2–8 °C
Art Get/get
Kvantitet 15 ml
Frakt skick Våt is
För laboratorieanvändning