Läs mer
Invitrogen™ Normalt getserum
Beskrivning
Återuppbyggnad med 10 ml destillerat vatten. Efter omläggning, förvara produkten i frysta aliquots.
Normala serum är icke-immuna serumprover från get, människa, mus, kanin och andra arter som innehåller det vanliga komplementet av serumproteiner, inklusive de olika klasser av immunglobuliner som finns i friska djur av den aktuella arten. Normalt serum ger en tillräcklig mängd endogena proteiner för att mätta och blockera ospecifika bindningsställen på fixerade prover eller analyssubstrat. När det används som antikroppsutspädningsmedel ger icke-immunserum också en inhemsk kemisk miljö där antikroppar kan fungera korrekt utan att tillföra främmande proteinkomponenter. Normalt serum används ofta för att blockera eller mätta generaliserade bindningsinteraktioner för immunodetektionsmetoder, särskilt de som involverar vävnadsprover såsom immunohistokemi (IHC). Vanliga serum är också användbara som kontroller för att testa allmänna och specifika antikroppsreningsmetoder.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Form | Frystorkat material |
| Produkttyp | Normalt getserum |
| Kvantitet | 10 ml |
| Koncentration | Conc. Ej bestämd |
| Sterilitet | Sterila |
| Formulering | Hela serum med 0,1 % natriumazid |
| För användning med (applikation) | Kontrollera |
| Isotyp | Ig |