Läs mer
Invitrogen™ Normalt getserum
Produktkod. 10189722
Change view
Kvantitet:
25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10189722 25 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10189722 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10000C
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Getkontroll
Denna produkt är 0,2 μm filtrerad och utseendet är klart/bärnstensfärgat. Komponenterna i denna produkt har testats och uppfyller alla kvalitetskrav.
Normala serum är icke-immuna serumprover från get, människa, mus, kanin och andra arter som innehåller det vanliga komplementet av serumproteiner, inklusive de olika klasser av immunglobuliner som finns i friska djur av den aktuella arten. Normalt serum ger en tillräcklig mängd endogena proteiner för att mätta och blockera ospecifika bindningsställen på fixerade prover eller analyssubstrat. När det används som antikroppsutspädningsmedel ger icke-immunserum också en inhemsk kemisk miljö där antikroppar kan fungera korrekt utan att tillföra främmande proteinkomponenter. Normalt serum används ofta för att blockera eller mätta generaliserade bindningsinteraktioner för immunodetektionsmetoder, särskilt de som involverar vävnadsprover såsom immunohistokemi (IHC). Vanliga serum är också användbara som kontroller för att testa allmänna och specifika antikroppsreningsmetoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -20 °C
Form Vätska
Produkttyp Normalt getserum
Kvantitet 25 ml
Koncentration Conc. Ej bestämd
Formulering Hela serum med 0,1 % natriumazid
För användning med (applikation) Kontrollera
Isotyp Ig