Läs mer
Invitrogen™ Normalt getserum
Produktkod. 11819220
Change view
Kvantitet:
120 mg
600 mg
Förpackningsstorlek:
10ml
2ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11819220 600 mg 10ml
10658654 120 mg 2ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11819220 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 31873
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1946.00 SEK
    1692.65 SEK / 10ml
    Save 253.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Getkontroll
För blockering, använd 5% (v/v) lösning (1:20 utspädning från återfuktad volym). Återfuktning enligt instruktioner ger 100 % serum. Restaurering och förvaring: Förvara produkten vid 4 °C tills den öppnas. Återställ med destillerat vatten: 10,0 ml (600 mg förpackningsstorlek) och 2,0 ml (120 mg paketstorlek). Centrifugera produkten om den inte är helt klar efter att ha stått i rumstemperatur i 1–2 timmar. Produkten kan förvaras i upp till flera veckor vid 4 °C som en outspädd vätska. Efter utspädning, använd inte mer än en dag. För att förlänga hållbarheten på denna produkt, frys återfuktad outspädd produkt i små aliquoter vid -20 °C. Ursprungsland: USA.
Normala serum är icke-immuna serumprover från get, människa, mus, kanin och andra arter som innehåller det vanliga komplementet av serumproteiner, inklusive de olika klasser av immunglobuliner som finns i friska djur av den aktuella arten. Normalt serum ger en tillräcklig mängd endogena proteiner för att mätta och blockera ospecifika bindningsställen på fixerade prover eller analyssubstrat. När det används som antikroppsutspädningsmedel ger icke-immunserum också en inhemsk kemisk miljö där antikroppar kan fungera korrekt utan att tillföra främmande proteinkomponenter. Normalt serum används ofta för att blockera eller mätta generaliserade bindningsinteraktioner för immunodetektionsmetoder, särskilt de som involverar vävnadsprover såsom immunohistokemi (IHC). Vanliga serum är också användbara som kontroller för att testa allmänna och specifika antikroppsreningsmetoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 4 °C
Form Frystorkat material
Produkttyp Normalt getserum
Kvantitet 600 mg
Koncentration 60.0 mg/mL
Sterilitet Sterila
Formulering Helserum, PBS med 0,05 % natriumazid; pH 7,6
För användning med (applikation) Kontroll, Immuncytokemi, Immunhistokemi, Blockeringsanalys
Isotyp Ig