Beskrivning
Vanligt getserum. Helt serum erhålls från icke-immuniserade (preimmuna) friska getter. Serumet klarnas genom ett 0,8 mikron lågproteinbindningsfilter.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 till -30 °C). |
| Art | Get/get |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Get Serum |
| Kvantitet | 5 ml |
| Sterilitet | Sterila |
| Frakt skick | Torr is |
Analytspecifikt reagens. Analytiska egenskaper och prestandaegenskaper är inte fastställda.