Läs mer
Invitrogen™ Normalt mänskligt serum
Produktkod. 10212940
Change view
Kvantitet:
1,5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10212940 1,5 ml 5ml
1 options
Produktkod. 10212940 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer R00010A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Kaninkontroll
Titerresultat: Gel dubbel diffusionstiter: 1:64. Gel dubbel diffusionstiter definieras som utspädningen av antiserum som är tillräckligt för att bilda en utfällningsbåge med 5 μg antigen och 5 μl per brunn.
Normala serum är icke-immuna serumprover från get, människa, mus, kanin och andra arter som innehåller det vanliga komplementet av serumproteiner, inklusive de olika klasser av immunglobuliner som finns i friska djur av den aktuella arten. Normalt serum ger en tillräcklig mängd endogena proteiner för att mätta och blockera ospecifika bindningsställen på fixerade prover eller analyssubstrat. När det används som antikroppsutspädningsmedel ger icke-immunserum också en inhemsk kemisk miljö där antikroppar kan fungera korrekt utan att tillföra främmande proteinkomponenter. Normalt serum används ofta för att blockera eller mätta generaliserade bindningsinteraktioner för immunodetektionsmetoder, särskilt de som involverar vävnadsprover såsom immunohistokemi (IHC). Vanliga serum är också användbara som kontroller för att testa allmänna och specifika antikroppsreningsmetoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara på 4 °C på kort sikt. För långtidsförvaring, förvara vid -20 °C och undvik frys-/tinacykler.
Form Vätska
Produkttyp Normalt mänskligt serum
Kvantitet 1,5 ml
Koncentration Conc. Ej bestämd
Formulering Hela serum med 0,1 % natriumazid
För användning med (applikation) Western Blot, immunelektrofores, ELISA Immundiffusion
Isotyp Ig