Läs mer
Invitrogen™ Normalt musserum
Produktkod. 10140073
Change view
Kvantitet:
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10140073 10 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10140073 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1064.00 SEK
    797.65 SEK / 10ml
    Save 266.35 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Muskontroll
Om reagenset späds ut rekommenderas att endast den mängd som ska användas inom en vecka späds ut.
Normala serum är icke-immuna serumprover från get, människa, mus, kanin och andra arter som innehåller det vanliga komplementet av serumproteiner, inklusive de olika klasser av immunglobuliner som finns i friska djur av den aktuella arten. Normalt serum ger en tillräcklig mängd endogena proteiner för att mätta och blockera ospecifika bindningsställen på fixerade prover eller analyssubstrat. När det används som antikroppsutspädningsmedel ger icke-immunserum också en inhemsk kemisk miljö där antikroppar kan fungera korrekt utan att tillföra främmande proteinkomponenter. Normalt serum används ofta för att blockera eller mätta generaliserade bindningsinteraktioner för immunodetektionsmetoder, särskilt de som involverar vävnadsprover såsom immunohistokemi (IHC). Vanliga serum är också användbara som kontroller för att testa allmänna och specifika antikroppsreningsmetoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Amber, Clear
Innehåll och lagring -20 °C
Beskrivning Normal musserumkontroll, 10mL, bärnstensfärgad/klar, flytande, reaktivitet från musarter, immunoglobuliner från mus, okonjugerad, 0,2 μm filtrering, lagringsbuffert för hel serum, innehåller 0,1 % natriumazid som konserveringsmedel,– 20 °C Förvaringstemperatur
Form Vätska
Produkttyp Musserum
Kvantitet 10 ml
Koncentration Conc. Ej bestämd
Formulering Hela serum med 0,1 % natriumazid
För användning med (applikation) Kontrollera
Konserveringsmedel 0,1% natriumazid