Läs mer
Invitrogen™ Normalt musserum, eBioscience™
Produktkod. 15588316
Change view
Kvantitet:
500 μl
Förpackningsstorlek:
500µL
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15588316 500 μl 500µL
1 options
Produktkod. 15588316 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 24554494
 Begränsad artikel
I lager
Muskontroll
Beskrivning: Detta normala musserum kan användas för att hämma ospecifik bindning av musens monoklonala antikroppar under färgning för flowcytometrisk analys. Denna produkt kan användas med Produkt # Produkt # 14-4777-82, Produkt # 14-4774-82 och Produkt # 14-797982. Det kan också användas i andra applikationer som kräver vanligt musserum.
Normala serum är icke-immuna serumprover från get, människa, mus, kanin och andra arter som innehåller det vanliga komplementet av serumproteiner, inklusive de olika klasser av immunglobuliner som finns i friska djur av den aktuella arten. Normalt serum ger en tillräcklig mängd endogena proteiner för att mätta och blockera ospecifika bindningsställen på fixerade prover eller analyssubstrat. När det används som antikroppsutspädningsmedel ger icke-immunserum också en inhemsk kemisk miljö där antikroppar kan fungera korrekt utan att tillföra främmande proteinkomponenter. Normalt serum används ofta för att blockera eller mätta generaliserade bindningsinteraktioner för immunodetektionsmetoder, särskilt de som involverar vävnadsprover såsom immunohistokemi (IHC). Vanliga serum är också användbara som kontroller för att testa allmänna och specifika antikroppsreningsmetoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 4 °C
Form Vätska
Produkttyp Normalt musserum
Kvantitet 500 μl
Koncentration Conc. Ej bestämd
Formulering Hela serum utan konserveringsmedel
För användning med (applikation) Flödescytometri, kontroll
Isotyp Ig