Läs mer
Invitrogen™ Normalt grisserum
Produktkod. 11839230
Change view
Kvantitet:
120 mg
Förpackningsstorlek:
2ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11839230 120 mg 2ml
1 options
Produktkod. 11839230 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 31890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    688.00 SEK
    515.65 SEK / 2ml
    Save 172.35 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kontroll av grisar
För blockering, använd 5% (v/v) lösning (1:20 utspädning från återfuktad volym). Återfuktning enligt instruktioner ger 100 % serum. Restaurering och förvaring: Förvara produkten vid 4 °C tills den öppnas. Återställ med 2,0 ml destillerat vatten. Centrifugera produkten om den inte är helt klar efter att ha stått i rumstemperatur i 1–2 timmar. Produkten kan förvaras i flera veckor vid 4 °C som en outspädd vätska. Efter utspädning, använd inte mer än en dag. För att förlänga hållbarheten på denna produkt, frys återfuktad outspädd produkt i små aliquoter vid 20 °C. Ursprungsland: USA.
Normala serum är icke-immuna serumprover från get, människa, mus, kanin och andra arter som innehåller det vanliga komplementet av serumproteiner, inklusive de olika klasser av immunglobuliner som finns i friska djur av den aktuella arten. Normalt serum ger en tillräcklig mängd endogena proteiner för att mätta och blockera ospecifika bindningsställen på fixerade prover eller analyssubstrat. När det används som antikroppsutspädningsmedel ger icke-immunserum också en inhemsk kemisk miljö där antikroppar kan fungera korrekt utan att tillföra främmande proteinkomponenter. Normalt serum används ofta för att blockera eller mätta generaliserade bindningsinteraktioner för immunodetektionsmetoder, särskilt de som involverar vävnadsprover såsom immunohistokemi (IHC). Vanliga serum är också användbara som kontroller för att testa allmänna och specifika antikroppsreningsmetoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 4 °C
Form Frystorkat material
Produkttyp Normalt svinserum
Kvantitet 120 mg
Koncentration 60.0 mg/mL
Formulering Helserum, PBS med 0,05 % natriumazid; pH 7,6
För användning med (applikation) Immunhistokemi, immuncytokemi, kontroll, blockeringsanalys
Isotyp Ig