Läs mer
Normal Rabbit IgG, Negative Control, R&D Systems™
Beskrivning
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Rabbit samples. It is validated for Control.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | IgG |
| Användningsområden | Control |
| Klassificering | Polyclonal |
| Koncentration | LYOPH |
| Konjugera | Unconjugated |
| Utspädning | Control |
| Gene Alias | Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG |
| Gensymboler | IGHG1 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | NA |
| Visa mer |