Läs mer
Invitrogen™ Normalt kaninserumet
Produktkod. 11889220
Change view
Kvantitet:
300 mg
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11889220 300 mg 5ml
1 options
Produktkod. 11889220 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 31883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00 SEK
    1192.65 SEK / 300mg
    Save 147.35 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kaninkontroll
För blockering, använd 5% (v/v) lösning (1:20 utspädning från återfuktad volym). Återfuktning enligt instruktioner ger 100 % serum. Restaurering och förvaring: Förvara produkten vid 4 °C tills den öppnas. Återställ med 5,0 ml destillerat vatten. Centrifugera produkten om den inte är helt klar efter att ha stått i rumstemperatur i 1–2 timmar. Produkten kan förvaras i upp till flera veckor vid 4 °C som en outspädd vätska. Efter utspädning, använd inte mer än en dag. För att förlänga hållbarheten på denna produkt, frys återfuktad outspädd produkt i små aliquoter vid 20 °C. Ursprungsland: USA.
Normala serum är icke-immuna serumprover från get, människa, mus, kanin och andra arter som innehåller det vanliga komplementet av serumproteiner, inklusive de olika klasser av immunglobuliner som finns i friska djur av den aktuella arten. Normalt serum ger en tillräcklig mängd endogena proteiner för att mätta och blockera ospecifika bindningsställen på fixerade prover eller analyssubstrat. När det används som antikroppsutspädningsmedel ger icke-immunserum också en inhemsk kemisk miljö där antikroppar kan fungera korrekt utan att tillföra främmande proteinkomponenter. Normalt serum används ofta för att blockera eller mätta generaliserade bindningsinteraktioner för immunodetektionsmetoder, särskilt de som involverar vävnadsprover såsom immunohistokemi (IHC). Vanliga serum är också användbara som kontroller för att testa allmänna och specifika antikroppsreningsmetoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 4 °C
Form Frystorkat material
Produkttyp Normalt kaninserum
Kvantitet 300 mg
Koncentration 60.0 mg/mL
Formulering Helserum, PBS med 0,05 % natriumazid; pH 7,6
För användning med (applikation) Kontroll, Immuncytokemi, Immunhistokemi, Blockeringsanalys
Isotyp Ig