Läs mer
Invitrogen™ Normalt kaninserumet
Produktkod. 11899220
Change view
Kvantitet:
2 ml
Förpackningsstorlek:
2ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11899220 2 ml 2ml
1 options
Produktkod. 11899220 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 31884
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    688.00 SEK
    646.65 SEK / 2ml
    Save 41.35 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kaninkontroll
För blockering, använd en 5% (v/v) lösning (1:20 om den återförsvinner i rekommenderad volym). Återskapa med 2 ml destillerat vatten och centrifugera om produkten inte är helt klar efter att ha stått i rumstemperatur i 1–2 timmar. När produkten har återförstått kan den förvaras i upp till sex veckor vid 4 °C. Använd inte produkten mer än en dag efter utspädning. För långtidsförvaring, aliquote och förvara vid -20 °C, undvik frys-/tinacykler. Ursprungsland: USA.
Normala serum är icke-immuna serumprover från get, människa, mus, kanin och andra arter som innehåller det vanliga komplementet av serumproteiner, inklusive de olika klasser av immunglobuliner som finns i friska djur av den aktuella arten. Normalt serum ger en tillräcklig mängd endogena proteiner för att mätta och blockera ospecifika bindningsställen på fixerade prover eller analyssubstrat. När det används som antikroppsutspädningsmedel ger icke-immunserum också en inhemsk kemisk miljö där antikroppar kan fungera korrekt utan att tillföra främmande proteinkomponenter. Normalt serum används ofta för att blockera eller mätta generaliserade bindningsinteraktioner för immunodetektionsmetoder, särskilt de som involverar vävnadsprover såsom immunohistokemi (IHC). Vanliga serum är också användbara som kontroller för att testa allmänna och specifika antikroppsreningsmetoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 4 °C
Form Frystorkat material
Produkttyp Normalt kaninserum
Kvantitet 2 ml
Koncentration 60 mg/mL
Formulering Helserum, PBS med 0,05 % natriumazid; pH 7,6
För användning med (applikation) Kontroll, blockeringsanalys
Isotyp Ig