Läs mer
Invitrogen™ Normalt kaninserum
Produktkod. 10574424
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10574424 5 ml Varje
1 options
Produktkod. 10574424 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PLN5001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Normalt kaninserum.
Normalt kaninserum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 °C to -30 °C).
Art Kanin
Form Vätska
Produkttyp Kaninserum
Kvantitet 5 ml
Frakt skick Torr is