Läs mer
Invitrogen™ Normalt kaninserum
Produktkod. 15574404
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15574404 5 ml 5ml
1 options
Produktkod. 15574404 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PLN5001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Normalt kaninserum.
Normalt kaninserum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 °C to -30 °C).
Art Kanin
Form Vätska
Produkttyp Kaninserum
Kvantitet 5 ml
Frakt skick Torr is