Läs mer
R&D Systems™ Normal Rabbit Serum
Produktkod. 18786133 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Produktkod. Kvantitet
18786133 5 mL
1 options
Produktkod. 18786133 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBP171681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3435.00 SEK
    3246.60 SEK / 5ml
    Save 188.40 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Applications: Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Control, Immunocytochemistry, Block/Neutralize
  • Host: Rabbit
  • Contains 0.1% Sodium Azide as presevative
Applications: 
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry-Paraffin
Rekommenderad förvaring
Store at 4°C for short term and -20°C for long term
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Art Rabbit
Produkttyp Rabbit Serum
Kvantitet 5 mL
För användning med (applikation) Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Control, Block/Neutralize, Fluorescence Imaging
Produktlinje Novus