Läs mer
Invitrogen™ Normalt kaninserumet
Produktkod. 10077422
Change view
Kvantitet:
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10077422 10 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10077422 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 016101
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kaninkontroll
Återuppbyggnad med 10 ml destillerat vatten. Efter omläggning, förvara produkten i frysta aliquots.
Normala serum är icke-immuna serumprover från get, människa, mus, kanin och andra arter som innehåller det vanliga komplementet av serumproteiner, inklusive de olika klasser av immunglobuliner som finns i friska djur av den aktuella arten. Normalt serum ger en tillräcklig mängd endogena proteiner för att mätta och blockera ospecifika bindningsställen på fixerade prover eller analyssubstrat. När det används som antikroppsutspädningsmedel ger icke-immunserum också en inhemsk kemisk miljö där antikroppar kan fungera korrekt utan att tillföra främmande proteinkomponenter. Normalt serum används ofta för att blockera eller mätta generaliserade bindningsinteraktioner för immunodetektionsmetoder, särskilt de som involverar vävnadsprover såsom immunohistokemi (IHC). Vanliga serum är också användbara som kontroller för att testa allmänna och specifika antikroppsreningsmetoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 4 °C
Form Frystorkat material
Produkttyp Normalt kaninserum
Kvantitet 10 ml
Koncentration Conc. Ej bestämd
Sterilitet Sterila
Formulering Hela serum med 0,1 % natriumazid
För användning med (applikation) Kontrollera
Isotyp Ig