Läs mer
Invitrogen™ Normalt råttserum
Produktkod. 10232883
Change view
Kvantitet:
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10232883 10 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10232883 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10710C
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Råttkontroll
Normal råttserumkontroll för ctrl
Normala serum är icke-immuna serumprover från get, människa, mus, kanin och andra arter som innehåller det vanliga komplementet av serumproteiner, inklusive de olika klasser av immunglobuliner som finns i friska djur av den aktuella arten. Normalt serum ger en tillräcklig mängd endogena proteiner för att mätta och blockera ospecifika bindningsställen på fixerade prover eller analyssubstrat. När det används som antikroppsutspädningsmedel ger icke-immunserum också en inhemsk kemisk miljö där antikroppar kan fungera korrekt utan att tillföra främmande proteinkomponenter. Normalt serum används ofta för att blockera eller mätta generaliserade bindningsinteraktioner för immunodetektionsmetoder, särskilt de som involverar vävnadsprover såsom immunohistokemi (IHC). Vanliga serum är också användbara som kontroller för att testa allmänna och specifika antikroppsreningsmetoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -20 °C
Form Vätska
Produkttyp Normalt råttserum
Kvantitet 10 ml
Koncentration Conc. Ej bestämd
Formulering Hela serum med 0,1 % natriumazid
För användning med (applikation) Kontrollera
Isotyp Ig