Läs mer
Invitrogen™ Normalt råttserum
Beskrivning
För blockering, använd 5% (v/v) lösning (1:20 utspädning från återfuktad volym). Återfuktning enligt instruktioner ger 100 % serum. Restaurering och förvaring: Förvara produkten vid 4 °C tills den öppnas. Återställ med 2,0 ml destillerat vatten. Centrifugera produkten om den inte är helt klar efter att ha stått i rumstemperatur i 1–2 timmar. Produkten kan förvaras i flera veckor vid 4 °C som en outspädd vätska. Efter utspädning, använd inte mer än en dag. För att förlänga hållbarheten på denna produkt, frys återfuktad outspädd produkt i små aliquoter vid 20 °C. Ursprungsland: USA.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Form | Frystorkat material |
| Produkttyp | Normalt råttserum |
| Kvantitet | 120 mg |
| Koncentration | 60.0 mg/mL |
| Formulering | Helserum, PBS med 0,05 % natriumazid; pH 7,6 |
| För användning med (applikation) | Kontroll, Immuncytokemi, Immunhistokemi, Blockeringsanalys |
| Isotyp | Ig |