Läs mer
Invitrogen™ Normalt råttserum, eBioscience™
Produktkod. 15598316
Change view
Kvantitet:
100μ L
500μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
500µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15598316 100μ L 100µL
15508326 500μ L 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15598316 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 24555593
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    392.00 SEK
    333.65 SEK / 100µL
    Save 58.35 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Råttkontroll
Beskrivning: Detta normala råttserum kan användas för att hämma ospecifik bindning av råttmonoklonala antikroppar under färgning för flödescytometrisk analys eller immunhistokemi. Rapporterade ansökningar: Normalt råttserum har rapporterats användas vid intracellulär färgning följt av flowcytometrisk analys, immunhistokemisk färgning av frysta vävnadssnitt och immunohistokemisk färgning av formalinfixerad parafinbäddad vävnadssektion.
Normala serum är icke-immuna serumprover från get, människa, mus, kanin och andra arter som innehåller det vanliga komplementet av serumproteiner, inklusive de olika klasser av immunglobuliner som finns i friska djur av den aktuella arten. Normalt serum ger en tillräcklig mängd endogena proteiner för att mätta och blockera ospecifika bindningsställen på fixerade prover eller analyssubstrat. När det används som antikroppsutspädningsmedel ger icke-immunserum också en inhemsk kemisk miljö där antikroppar kan fungera korrekt utan att tillföra främmande proteinkomponenter. Normalt serum används ofta för att blockera eller mätta generaliserade bindningsinteraktioner för immunodetektionsmetoder, särskilt de som involverar vävnadsprover såsom immunohistokemi (IHC). Vanliga serum är också användbara som kontroller för att testa allmänna och specifika antikroppsreningsmetoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 4 °C
Form Vätska
Produkttyp Råttserum
Kvantitet 100μ L
Koncentration Conc. Ej bestämd
Formulering Hela serum utan konserveringsmedel