Läs mer
Invitrogen™ Normalt råttserum, eBioscience™
Produktkod. p-7176264
Kvantitet:
100μ L
500μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
500µL
Produktkod. 15598316
Brand: Invitrogen™ 24555593
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Normal råttserumkontroll för IHC (F), IHC (P), Flow, Ctrl
Normal råttserumkontroll för IHC (F), IHC (P), Flow, Ctrl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C
Form Liquid
Produkttyp Råttserum
Kvantitet 100μ L
Koncentration Conc. Not Determined
Formulering Whole serum with no preservative