Läs mer
Applied Biosystems™ Normaliseringskit, 384-brunnar
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
2 x 384-brunnars plattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- 384-brunnars normaliseringskit används för att underhålla ditt realtids-PCR-instrument med 384-brunnars block. Normaliseringsplattor används för att kalibrera olika instrument.
- Satsen innehåller en FAM™/ROX™ normaliseringsplatta och en VIC™/ROX™ normaliseringsplatta. Se användarhandboken för ditt instrument för fullständiga instruktioner om användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Butik på– 20 °C± 5 °C. |
| Kalibrerat färgämne | Proprietär mix |
| För användning med (utrustning) | ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx |
| Produkttyp | Normaliseringskit |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Frakt skick | Torr is |
| Kvantitet | 2 x 384-brunnars plattor |
| Kalibreringstyp | Spektralkalibrering |
| PCR-metod | qPCR |