Läs mer
Normesuximide-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Normesuximide-d5 |
| CAS | 1185130-51-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C11H6D5NO2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO2/c1-11(7-9(13)12-10(11)14)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3,(H,12,13,14)/i2D,3D,4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2(C)CC(=O)NC2=O |
| IUPAC-namn | 3-methyl-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)pyrrolidine-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.24 |
| Formel vikt | 194.1104 |
| Visa mer |