Läs mer
Normesuximid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Normesuximide |
| CAS | 1497-17-2 |
| Molekylformel | C11 H11 N O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N-Desmethylmethsuximide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO2/c1-11(7-9(13)12-10(11)14)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3,(H,12,13,14) |
| LEDER | CC1(CC(=O)NC1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 3-metyl-3-fenylpyrrolidin-2,5-dion |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.21 |
| Formel vikt | 189.079 |