Läs mer
(±)-Normetanephrine-alpha,beta,beta-d3 HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Normetanephrine-D3 Hydrochloride |
| CAS | 1085333-97-6 |
| Molekylformel | C9 2H3 H10 N O3 . Cl H |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | (±)-Normetanephrine-D3 hydrochloride, rac Normetanephrine-d3 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H13NO3.ClH/c1-13-9-4-6(8(12)5-10)2-3-7(9)11;/h2-4,8,11-12 H,5,10H2,1H3;1 H/i5D2,8 D; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])(O)c1ccc(O)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | 4-(2-amino-1,2,2-trideuterio-1-hydroxyethyl)-2-methoxyphenol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.68 |
| Formel vikt | 222.0851 g/mol |
| Visa mer |