missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nornalmefene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nornalmefene |
| CAS | 42971-33-5 |
| Molekylformel | C17 H19 N O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Nornalmefene |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO3/c1-9-4-5-17(20)12-8-10-2-3-11(19)14-13(10)16(17,6-7-18-12)15(9)21-14/h2-3,12,15,18-20H,1,4-8H2/t12-,15+,16+,17-/m1/s1 |
| LEDER | Oc1ccc2C[C@H]3NCC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=C)CC[C@@]35O |
| IUPAC-namn | (4R,4aS,7aS,12bS)-7-methylidene-1,2,3,4,5,6,7a,13-octahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-4a,9-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.338 |
| Formel vikt | 285.136 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?