Läs mer
Norneo Sildenafil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Norneosildenafil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29N5O4S/c1-4-9-17-19-20(26(3)25-17)22(28)24-21(23-19)16-14-15(10-11-18(16)31-5-2)32(29,30)27-12-7-6-8-13-27/h10-11,14H,4-9,12-13H2,1-3H3,(H,23,24,28) |
| Formel vikt | 459.194 |
| Procent renhet | >95% |