Läs mer
Norneo Vardenafil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Norneo Vardenafil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N4O4/c1-4-6-14-19-10(3)15-17(23)20-16(21-22(14)15)12-9-11(18(24)25)7-8-13(12)26-5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,24,25)(H,20,21,23) |
| Formel vikt | 356.1485 |
| Procent renhet | >95% |