Läs mer
(±)-Nornicotine-d4 (pyridine-d4), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Nornicotine-D4 |
| CAS | 66148-18-3 |
| Molekylformel | C9 2H4 H8 N2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | rac-Nornicotine-D4 (pyridine-D4), (±)-Nornicotine-D4, Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-(2-pyrrolidinyl)-, Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-(2-pyrrolidinyl)-, (±)-, 5-(2-Pyrrolidinyl)pyridine-2,3,4,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11 H,2,4,6H2/i1D,3 D,5 D,7 D |
| LEDER | [2 H]c1nc([2 H])c(C2CCCN2)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-pyrrolidin-2-ylpyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.23 |
| Formel vikt | 152.1252 g/mol |
| Visa mer |