missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Noroxymorphone Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 17991326
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17991326 100 mg
17983806 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17991326 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0673.03

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Noroxymorphone Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Noroxymorphone Hydrochloride
CAS 52446-24-9
Analyt- eller komponentnamn Noroxymorphone Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H17 N O4 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Naloxone Hydrochloride Dihydrate Imp. A (EP), Naloxone Imp. A (EP), Noroxymorphone Hydrochloride, Naloxone Hydrochloride Dihydrate Impurity A as Hydrochloride, Naltrexone Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Naloxone Impurity A as Hydrochloride, Naltrexone Impurity B as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H17NO4.ClH/c18-9-2-1-8-7-11-16(20)4-3-10(19)14-15(16,5-6-17-11)12(8)13(9)21-14;/h1-2,11,14,17-18,20H,3-7H2;1H/t11-,14+,15+,16-;/m1./s1
LEDER Cl.Oc1ccc2C[C@H]3NCC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O
IUPAC-namn (4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-dihydroxy-1,2,3,4,5,6,7a,13-octahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 323.77
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 323.0924 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.