Läs mer
Norpheniramine Maleate, Mikromol™
Beskrivning
Norpheniramine Maleate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Norpheniramine Maleate |
| CAS | 19428-44-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Norpheniramine Maleate |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C15 H18 N2 . C4 H4 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Norpheniramine Maleate, N-Methyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine Maleate, 2-[alpha-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl]-pyridine Maleate, Monodesmethylpheniramine Maleate, N-Demonomethylpheniramine Maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N2.C4H4O4/c1-16-12-10-14(13-7-3-2-4-8-13)15-9-5-6-11-17-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,11,14,16H,10,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| LEDER | CNCCC(c1ccccc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-but-2-enedioic acid;N-methyl-3-phenyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine |
| Visa mer |