Läs mer
Masterflex™ Norprene A-60-G slang
Produktkod. 11978129
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
4,8 mm
9,6 mm
11,2 mm
12,8 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
15m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre unitSize
11978129 9,6 mm 16 mm 15m
11958119 1,6 mm 4,8 mm 15m
11978119 6,4 mm 9,6 mm 15m
11908129 8 mm 11,2 mm 15m
11918129 8 mm 12,8 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11978129 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0641012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för applikationer som kräver utmärkt motståndskraft mot kemikalier, värme, ozon och ultraviolett (UV) ljus. Saint Gobain Performance Plastics™ Norprene A-60-G-slangen är icke-ledande, värmeförseglingsbar, ej åldrande och icke-oxiderande, med överlägsen syra- och alkalibeständighet.
  • Ogenomskinlig, svart slang
  • Tillverkad enligt GMP
  • Bästa valet för vakuum-/tryckapplikationer
  • Ger längsta pumpslangens livslängd
  • Värme, omgivande ozonbeständig
  • God beständighet mot syror/alkalier
  • Svart färg döljer smuts och damm
  • Hög dielektricitetskonstant
  • Sterilisera med autoklav
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med GLP krav
Diameter (metrisk) Inre 9,6 mm
Material Norprene
Diameter (metrisk) Yttre 16 mm
Total längd (metrisk) 15 m
Tjocklek (metrisk) 3.2 mm
För användning med (applikation) Kemisk överföring
Förpackningsmängd 1 förpackning