Läs mer
Masterflex™ Norprene Mat och dryckTubing
Diameter (metrisk) Inre:
1.6 mm
12.7 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
4.8 mm
19.1 mm
Förpackningsstorlek:
15m
Beskrivning
- Lång flexlivslängd i peristaltiska pumpar
- Temperaturbeständig från -75 till 275 °F (-59 till 135 °C)
- Kompatibel med praktiskt taget alla vanliga desinfektionsmedel och rengöringsmedel
- Ozon- och UV-beständig
- Autoklaverbar upprepade gånger
- Kemiskt kompatibel med ett brett utbud av vätskor
- Möter FDA, 3-A och NSF kriterier
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 1.6 mm |
| Material | Norprene |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4.8 mm |
| Total längd (metrisk) | 15 m |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Förpackningsmängd | 1 förpackning |
| Färg | Grädde |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 135 °C |