Läs mer
Masterflex™ Norprene Mat och dryckTubing
Produktkod. p-8004316
Diameter (metrisk) Inre:
1.6 mm
12.7 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
4.8 mm
19.1 mm
Förpackningsstorlek:
15m
Produktkod. 11767379
Brand: Masterflex™ 9571000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompatibel med praktiskt taget alla kommersiella rengöringsmedel och desinfektionsmedel. Saint Gobain Performance Plastics™ Norprene Mat- och dryckeslangar kan autoklaveras upprepade gånger i upp till fem cykeltider utan att påverka dess totala livslängd.
  • Lång flexlivslängd i peristaltiska pumpar
  • Temperaturbeständig från -75 till 275 °F (-59 till 135 °C)
  • Kompatibel med praktiskt taget alla vanliga desinfektionsmedel och rengöringsmedel
  • Ozon- och UV-beständig
  • Autoklaverbar upprepade gånger
  • Kemiskt kompatibel med ett brett utbud av vätskor
  • Möter FDA, 3-A och NSF kriterier
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 1.6 mm
Material Norprene
Diameter (metrisk) Yttre 4.8 mm
Total längd (metrisk) 15 m
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Förpackningsmängd 1 förpackning
Färg Grädde
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C