Läs mer
Masterflex™ L/S™ Norprene™ Högtryckspumpslang
Produktkod. 11884242
Change view
Slangstorlek:
15
16
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek unitSize
11884242 15 Varje
11874242 16 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11884242 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0650415
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2810.00 SEK
    2273.65 SEK / Paket med 1
    Save 536.35 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att pumpa vid högre tryck
  • Äkta Masterflex™ slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
Specifications
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 4.8 mm
Material Norprene
Total längd (metrisk) 7.5 m
För användning med L/S endast högpresterande pumphuvudmodeller 77250-62 och 77250-82
För användning med (applikation) högtrycksapplikationer
Slangstorlek 15