Läs mer
Masterflex™ L/S™ Norprene™ Högtryckspumpslang
Produktkod. p-9016007
Slangstorlek:
15
16
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11884242
Brand: Masterflex™ 0650415
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att pumpa vid högre tryck
  • Äkta Masterflex™ slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 4.8 mm
Material Norprene
Total längd (metrisk) 7.5 m
För användning med L/S endast högpresterande pumphuvudmodeller 77250-62 och 77250-82
För användning med (applikation) högtrycksapplikationer
Slangstorlek 15