Läs mer
Masterflex™ Norprene/PVDF/Clear PVC/LLDP peristaltiska högtrycksmätningspumpar
Produktkod. 13426973
Change view
Flödeshastighet:
100 gal./h.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet unitSize
13426973 100 gal./h. Varje
1 options
Produktkod. 13426973 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7420366
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Pumpa med flödeshastigheter upp till 158,5 GPH och tryck upp till 125psi beroende på din specifika applikation. Cole-Parmer™ Peristaltiska högtrycksmätningspumpar har operatörsvänliga digitala pekplattor med menydriven programvara som gör dessa pumpar mycket enkla att använda.
  • Utgångsvolymen påverkas inte av förändringar i mottrycket
  • Tre versioner tillgängliga för att bättre passa dina applikationskrav
  • Lågklassmodeller har flöde upp 16 GPH (60,6 LPH) och tryck till 125 PSI (8,6 bar)
  • Mellanklassmodeller har flöde upp till 33,3 GPH (126 LPH) och tryck till 125 PSI (8,6 bar)
  • Högklassiga modeller har flöde upp till 158 GPH (598 LPH) och tryck till 125 PSI (8,6 bar)
  • Tube Failure Detection ingår på alla modeller— systemet känner av slangfel genom att detektera kemikalier i pumphuvudet. Ingen falsk triggning.
  • NEMA 4X (IP66) Spolning
  • Välj en pump för att uppnå flödeshastigheter på upp till 158,5 GPH (600 LPH) och tryck upp till 125 psi (8,6 bar) beroende på din specifika applikation
  • Pumpens prestanda tillåter 30 fot (9 meter) suglyft med vatten
  • För att hålla den kemiska kompatibiliteten så enkel som möjligt är slangen det enda materialet som kommer i kontakt med vätskan
  • Dessa pumpar kan uppnå maximalt tryck via rotation medurs eller moturs, vilket ger stor flexibilitet till din installationssituation
  • Den VGA-grafiska flerfärgade, bakgrundsbelysta LCD-skärmen visar fjärrkontroll/lokal kontrollstatus, motorhastighet, utgångshastighet, ingångssignalvärden och service- och larmstatus
  • Flerspråkig visning kan visa informationen på engelska, spanska, franska eller tyska
  • Ett Tube Failure Detection (TFD)-system känner av tubfel genom att detektera närvaron av den pumpade kemikalien i huvudet
  • Inbyggd felkorrigering förhindrar falsk triggning
  • Pumpar medföljer som standard Norprene röruppsättningar
  • Norprene slangar uppfyller FDA-kriterier för livsmedel och erbjuder utmärkt kemisk resistens
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, ETLus
Kontrolltyp Variabel hastighet
Visningstyp LCD
Kapslingsklassificering IP66
Flödeshastighet 100 gal./h.
Maximalt tryck 50 psi
Motorhastighet 125 rpm
Reversibel Ja
Inkluderar 10 fot (3 m) PE-utloppsslang, 10 fot. (3 m) PVC-sugslang, fotsil, injektionskoppling, monteringsfästen & 6 fot. (1,5 m) Nätsladd (220 VAC CE-märkta modeller har EU-kontakt, Norprene Rörset
Material Norprene (Rörsats), PVC (sugslang)
Motortyp Underhållsfri, borstlös DC-motor
Hastighetskontroll ±5 %
Temperatur (engelska) Max. 185 °F
Temperatur (metrisk) Max +185° F
Total längd (metrisk) 307.98 mm
Total bredd (metrisk) 361.95 mm
Total höjd (metrisk) 473.2 mm
Elektriska krav 220 VAC 50 Hz
Spänning 220 VAC
Frekvens 50