Läs mer
Cole Parmer Norprene Slang
Produktkod. 15496633
Diameter (metrisk) Inre:
1/16 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15496633
Brand: Cole Parmer 0641001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Norprene Tubing is ideal for chemical, heat, ozone, and ultraviolet (UV) light resistance applications.
  • Resists chemicals and UV-light
  • Nonconductive
  • Heat-sealable
  • Nonaging
  • Nonoxidizing
  • Superior acid and alkali resistance
  • Manufactured in accordance to GMP
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
  • Regulatory approvals to match unique applications
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 1/16 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1/16 tum.
Material Norprene
Diameter (engelska) Yttre 3/16 tum
Diameter (metrisk) Yttre 3/16 in.
Total längd (engelska) 50 ft.
Total längd (metrisk) 50 ft.
Tjocklek (engelska) 1/16 tum.
Tjocklek (metrisk) 1/16 in.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60°
Färg Svart
Max. Driftstemperatur (engelska) 275 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Slangar