Läs mer
Masterflex™ Norprene Slang
Produktkod. 15416643
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
3,2 mm
6,4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
15416643 3,2 mm Varje
15456643 6,4 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15416643 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0641003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för applikationer som kräver utmärkt motståndskraft mot kemikalier, värme, ozon och ultraviolett (UV) ljus.
  • Lämplig för applikationer som kräver utmärkt motståndskraft mot kemikalier, värme, ozon och ultraviolett (UV) ljus.
  • Icke-ledande.
  • Värmeförseglingsbar.
  • Nonaging.
  • Icke-oxiderande.
  • Överlägsen syra- och alkalibeständighet.
  • Opak svart.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Europeiska farmakopén;NSF-51;3A;Icke-DEHP;NSF-61;ADCF;FDA;Icke-ftalat;USP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 3,2 mm
Material Norprene
Diameter (metrisk) Yttre 9.6 mm
Total längd (metrisk) 15.2 mm
Tjocklek (metrisk) 3,175 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Steriliseringsmetod Autoklavera
Färg Svart
Maximalt tryck 34 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C