Läs mer
Norquetiapin. HCl, Lipomed
Produktkod. 30460889
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30460889 50 mg
1 options
Produktkod. 30460889 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMQUE1893HC50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Norquetiapin. HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4 ]thiazepine Dihydrochloride
CAS 111974-74-4
Analyt- eller komponentnamn 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4 ]thiazepine Dihydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H17 N3 S . 2 Cl H
Synonym Quetiapine Fumarate Imp. B (EP), Quetiapine Imp. B (EP), Quetiapine USP Related Compound B, Quetiapine USP RC B, 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4 ]thiazepine Dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Imp. B (EP) as Dihydrochloride, Quetiapine Related Compound B as Dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Impurity B as Dihydrochloride, Quetiapine Impurity B as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.Cl.C1CN(CCN1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
IUPAC-namn 6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4] bensotiazin; Dihydroklorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 368.32
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 367,0677 g/mol