Läs mer
Norsanguinarine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Norsanguinarine |
| CAS | 522-30-5 |
| Molekylformel | C11 H15 N O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | [1,3]Benzodioxolo[5,6-c]-1,3-dioxolo[4,5-i]phenanthridine Ring Parent, 1,3-Dioxolo[i][1,3]dioxolo[4,5]benzo[1,2-c]phenanthridine, 13-Demethylsanguinarine, Demethylsanguinarine, N-Norsanguinarine, NSC 143762 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO/c12-10-7-3-4-8-11(10)13-9-5-1-2-6-9/h3-4,7-9H,1-2,5-6,12H2 |
| LEDER | Nc1ccccc1OC2CCCC2 |
| IUPAC-namn | 2-cyclopentyloxyaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.243 |
| Formel vikt | 177.115 |